(±)-γ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W240001-100G-K W240001-1KG-K W240001-5KG-K
SIALW240001-100G-KEA 89.8 EUR InStock
SIALW240001-100G-K SIALW240001-1KG-K SIALW240001-5KG-K
(±)-γ-Dodecalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Dodecalacton
Formel: C₁₂H₂₂O₂
MDL Number: MFCD00036499
CAS-Nummer: 2305-05-7
EINECS: 218-971-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge