(±)-γ-Heptalacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W253901-100G-K W253901-1KG-K W253901-5KG-K
SIALW253901-100G-KEA 92.1 EUR InStock
SIALW253901-100G-K SIALW253901-1KG-K SIALW253901-5KG-K
(±)-γ-Heptalacton, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Heptalacton
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
MDL Number: MFCD00036498
CAS-Nummer: 105-21-5
EINECS: 203-279-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge