5,6-Dichlornicotinsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12X-0700.1 12X-0700.10 12X-0700.5 12X-0700.500
BIOT12X-0700.1EA 0 EUR InStock
BIOT12X-0700.1 BIOT12X-0700.10 BIOT12X-0700.5 BIOT12X-0700.500
5,6-Dichlornicotinsäure
5,6-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
MDL Number: MFCD00075181
CAS-Nummer: 41667-95-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge