6-Aminonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010692-5G 010692-25G
FLUO010692-5GEA 0 EUR InStock
FLUO010692-5G FLUO010692-25G
6-Aminonicotinsäure
6-Aminonicotinsäure
Formel: C₆H₆N₂O₂
Melting Pt: > 300 °C
MDL Number: MFCD00006326
CAS-Nummer: 3167-49-5
EINECS: 221-630-4
Merck Index: 13,00455
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge