(±)-Nipecotinsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AC19919DA AC19919EA AC19919EE
MAYBAC19919DAEA 0 EUR InStock
MAYBAC19919DA MAYBAC19919EA MAYBAC19919EE
(±)-Nipecotinsäure
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge