Bortrichlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
176681000 176688000
176681000.EA 91.2 EUR InStock
176681000. 176688000.
Bortrichlorid 1 mol/l in Dichlormethan, AcroSeal®
Bortrichlorid
Formel: BCl₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011313
CAS-Nummer: 10294-34-5
EINECS: 233-658-4
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to brown Solution (May darken on storage)
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M
Titration ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤0.07 %
Insoluble matter ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge