Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009629-1G 009629-5G 009629-25G
FLUO009629-1GEA 43.1 EUR InStock
FLUO009629-1G FLUO009629-5G FLUO009629-25G
Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Bis(3-fluorphenyl)disulfid
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
MDL Number: MFCD01318104
CAS-Nummer: 63930-17-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge