Fumarsäuredinitril 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
157400050 157400250 157401000
ACRO157400050EA 58.8 EUR InStock
ACRO157400050 ACRO157400250 ACRO157401000
Fumarsäuredinitril 98%
Fumarsäuredinitril
Formel: C₄H₂N₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 95…98 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001928
CAS-Nummer: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=4 in methanol)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge