Fumarsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
131016-25G 131016-5G
SIAL131016-25GEA 183 EUR InStock
SIAL131016-25G SIAL131016-5G
Fumarsäuredinitril, Sigma-Aldrich®
Fumarsäuredinitril
Formel: C₄H₂N₂
MW: 78.07 g/mol
Siedepunkt: 186
Melting Pt: 96
Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001928
CAS-Nummer: 764-42-1
EINECS: 212-122-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge