2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(sec-butyl)-4-(tert-butyl)phenol
Lieferant: PROMOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
TRCB206645-25 TRCB206645-50
PROOTRCB206645-25EA 278 EUR InStock
PROOTRCB206645-25 PROOTRCB206645-50
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(sec-butyl)-4-(tert-butyl)phenol
2-(2H-Benzo[d][1,2,3]triazol-2-yl)-6-(sec-butyl)-4-(tert-butyl)phenol
Formel: C₂₀H₂₅N₃O
MDL Number: MFCD09751272
CAS-Nummer: 36437-37-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Pale Yellow to Light Yellow Solid
NMR Conforms
HPLC Purity 97.52% (310 nm)
MS Conforms
FT-IR Conforms
Specific Rotation −0.5° (c = 0.2, Chloroform)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge