Druckrohre mit Ace-Thred
Lieferant: ACE GLASS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8648-26 8648-32 8648-155 8648-135 8648-24 8648-52 8648-23
ACEG8648-26EA 0 EUR InStock
ACEG8648-26 ACEG8648-32 ACEG8648-155 ACEG8648-135 ACEG8648-24 ACEG8648-52 ACEG8648-23
Druckrohre mit Ace-Thred
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, zylindrisch
Dicke Borosilikatglasröhren werden für die Polymerisation und Analyse von Halogenen durch thermische Zersetzung in Gegenwart von Kalk entworfen
Sie verfügen über das einzigartige Ace-Thred-Verschlusssystem zur Gewährleistung einer sicheren Abdichtung. Röhrchen halten einen empfohlenen Betriebsdruck von 150 psi aufrecht. Hydrierflaschen verfügen ebenfalls über das Ace-Thred-Verschlusssystem und sind Gefäße mit flachem Boden. Diese Flaschen halten einen niedrigeren empfohlenen Betriebsdruck aufrecht, der 60 psi nicht überschreiten darf. Röhrchen und Flaschen werden ohne Stopfen und O-RingeMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..