L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P2126-100G P2126-1KG P2126-500G
SIALP2126-100GEA 136 EUR InStock
SIALP2126-100G SIALP2126-1KG SIALP2126-500G
L-α-Phenylalanin, Sigma-Aldrich®
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 313
Melting Pt: 173
Dichte: 0.754 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge