2-Cyan-4,6-dichloranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
024191-25G 024191-5G
FLUO024191-25GEA 180 EUR InStock
FLUO024191-25G FLUO024191-5G
2-Cyan-4,6-dichloranilin
2-Cyan-4,6-dichloranilin
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00158947
CAS-Nummer: 36764-94-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge