3-Cyan-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013105-5G 013105-25G 013105-100G
FLUO013105-5GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013105-5G FLUO013105-25G FLUO013105-100G
3-Cyan-4-fluoranilin
3-Cyan-4-fluoranilin
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136.13 g/mol
MDL Number: MFCD00277872
CAS-Nummer: 53312-81-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge