2-Amino-5-brombenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
024155-25G 024155-5G
FLUO024155-25GEA 107 EUR InStock
FLUO024155-25G FLUO024155-5G
2-Amino-5-brombenzonitril
2-Amino-5-brombenzonitril
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197.03 g/mol
MDL Number: MFCD00158946
CAS-Nummer: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge