2-Fluor-6-phenoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006319-5G 006319-1G 006319-25G
FLUO006319-5GEA 51.8 EUR InStock
FLUO006319-5G FLUO006319-1G FLUO006319-25G
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril
2-Fluor-6-phenoxybenzonitril
Formel: C₁₃H₈FNO
MW: 213.21 g/mol
Siedepunkt: 338
Melting Pt: 90…93 °C
MDL Number: MFCD00068201
CAS-Nummer: 175204-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge