2-Chlor-4-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666513-1G 666513-5G
SIAL666513-1GEA 36.7 EUR InStock
SIAL666513-1G SIAL666513-5G
2-Chlor-4-pyridinboronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BClNO₂
MDL Number: MFCD03788416
CAS-Nummer: 458532-96-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge