2-Hydroxyisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
323594-100G 323594-25G
SIAL323594-100GEA 176 EUR InStock
SIAL323594-100G SIAL323594-25G
2-Hydroxyisobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyisobuttersäure
Formel: C₄H₈O₃
Siedepunkt: 212 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 77 °C
MDL Number: MFCD00004459
CAS-Nummer: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge