3-Pyridinboronsäure
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MAYBCC04112.250EA 0 EUR InStock
MAYBCC04112.250 CHMPCC04112.0.1
3-Pyridinboronsäure
3-Pyridineboronic acid
Formel: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol
MDL Number: MFCD00674177
CAS-Nummer: 1692-25-7
EINECS: 000-000-0
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge