Heavy-duty Tracks
Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SCHWERLSTRCK12 SCHWERLSTRCK18
WALDSCHWERLSTRCK12EA 0 EUR InStock
WALDSCHWERLSTRCK12 WALDSCHWERLSTRCK18
Heavy-duty Tracks
Möbel Tische und Werkbänke
Diese Schienen eignen sich zur Aufnahme von stapelbaren und nicht stapelbaren Messgeräten/Messgerätetürmen.
  • Mobiles mehrstöckiges Lager
  • Mit flexiblen, horizontal frei gestaltbaren Arbeitsflächen
  • Für schweres Gerät geeignet
  • Regalboden aus beschichteter OSB-Platte
  • Stahlprofil 70×40 mm
Diese Schienen verfügen über einen festen unteren Boden, zwei höhenverstellbare Böden, Stahlrahmen, vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar (Rolle und Lenkachse feststellbar).
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge