Heavy-duty Roller Tables
Lieferant: WALDNER LABOREINRICHTUNG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SLTISCH1200 SLTISCH1500
WALDSLTISCH1200EA 0 EUR InStock
WALDSLTISCH1200 WALDSLTISCH1500
Heavy-duty Roller Tables
Möbel Tische und Werkbänke
Rollbares Schwerlast-Tischgestell mit Arbeitsplatte und integriertem Schiebegriff.
  • Stahlprofil 70×40 mm
  • Tragkraft gesamt 500 kg
  • Zwischenboden seitlich B×T: 690×400
Rolltisch bestehend aus Tischplatte, integriertem Schiebegriff, höhenverstellbarem Zwischenboden und festem Unterboden.
Auf den verschweißten Querträgern liegt ein Boden mit Tragkraft 150 kg auf. Links und/oder rechts kann ein 40 mm tiefer Boden mit Tragkraft 30 kg in ein Raster eingehängt werden.
Vier feststellbare Schwerlastrollen (Rolle und Lenkachse feststellbar) mit Tragkraft 300 kg/Rolle.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge