Thiram, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T24201-100G T24201-5G
SIALT24201-100GEA 88.4 EUR InStock
SIALT24201-100G SIALT24201-5G
Thiram, Sigma-Aldrich®
Thiram
Formel: C₆H₁₂N₂S₄
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 148…152 °C
Dichte: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008325
CAS-Nummer: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge