Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid 1/28 mol/l (1/28 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


01231.6400 01231.3000 01231.4000 01231.5400 01231.5020 01231.2000
KRAF01231.6400EA 286 EUR InStock
KRAF01231.6400 KRAF01231.3000 KRAF01231.4000 KRAF01231.5400 KRAF01231.5020 KRAF01231.2000
Natriumhydroxid 1/28 mol/l (1/28 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge