Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05214.6020 05214.5020 05214.7020
KRAF05214.6020EA 117 EUR InStock
KRAF05214.6020 KRAF05214.5020 KRAF05214.7020
Natriumhydroxid 45% in wässriger Lösung, technische Qualität für die Regeneration von Wasservollentsalzungsanlagen
Sodium hydroxide


Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 9…10 °C
Dichte: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge