Pelargonaldehyd stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W278203-1KG-K W278203-20KG-K W278203-4KG-K
SIALW278203-1KG-KEA 125 EUR InStock
SIALW278203-1KG-K SIALW278203-20KG-K SIALW278203-4KG-K
Pelargonaldehyd stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Pelargonaldehyd
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 190
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 76
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007030
CAS-Nummer: 124-19-6
EINECS: 204-688-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge