BioPlus 500 ATEX Refrigerator and Freezer
Lieferant: GRAM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
885000471 885000470
GRAM885000471EA 0 EUR InStock
GRAM885000471 GRAM885000470
BioPlus 500 ATEX Refrigerator and Freezer
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Despite its size, the smallest of the BioPlus models, the BioPlus 500 stands out in its own right. With its width of 60 cm, the BioPlus 500 lends itself exceedingly well to situations where performance and reliability are paramount, but wall space is a sparse commodity. Like all other BioPlus models, the 500 can cope with anything from general purpose to mission-critical storage scenarios.
  • Stainless steel interior
  • White or stainless steel exterior
  • All BioPlus models are fitted with a self-closing door
The BioPlus 500 is available as a refrigerator ER (More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..