Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Anti-Goat IgG Chicken Polyclonal Antibody (CF®583R)

Lieferant: Biotium

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

20889-50UL 20889-500UL
BTIU20889-50ULEA 82.3 EUR InStock
BTIU20889-50UL BTIU20889-500UL
Anti-Goat IgG Chicken Polyclonal Antibody (CF®583R)
Antikörper
This is a chicken anti-goat IgG (H L) secondary antibody labeled with our superior CF® Dyes or HRP.

  • Available in seven bright and photostable CF® Dyes, and HRP
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues

Type: Secondary
Antigen: Goat IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF®583R
Epitope:
Host: Chicken 
Isotype: IgG (H+L)
Reactivity: Goat

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge