F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Lieferant: Biotium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
20918-250UL 20918-50UL
BTIU20918-250ULEA 165 EUR InStock
BTIU20918-250UL BTIU20918-50UL
F(ab')2 Anti-Mouse Polyclonal Antibody (CF® 660C)
Antikörper
Goat anti-mouse IgG (H+L), F(ab')2 fragment secondary antibody labeled with our superior CF® dyes and other labels.
  • Available in 14 bright and photostable CF® dyes, and HRP
  • Biotin, APC, and R-PE conjugates also available
  • Suitable for western, immunofluorescence, and immunohistology in FFPE tissues
Note: Conjugates of blue fluorescent dyes like CF®350 are not recommended for detecting low abundance targets, because blue dyes have lower fluorescence and can give higher non-specific background than other dye colours.
Type: Secondary
Antigen: IgG (H+L)
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..