4-Bromstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
124141-10G 124141-25G
SIAL124141-10GEA 166 EUR InStock
SIAL124141-10G SIAL124141-25G
4-Bromstyrol, Sigma-Aldrich®
4-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 4,5 °C
Dichte: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000110
CAS-Nummer: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge