4-Chlorstyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C71203-10G C71203-50G
SIALC71203-10GEA 72.4 EUR InStock
SIALC71203-10G SIALC71203-50G
4-Chlorstyrol, Sigma-Aldrich®
4-Chlorstyrol
Formel: C₈H₇Cl
MW: 138.6 g/mol
Siedepunkt: 192
Melting Pt: –15.9 °C
Dichte: 1.155 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000632
CAS-Nummer: 1073-67-2
EINECS: 214-028-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge