4-Methoxystyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC)
B22353.06 B22353.14 B22353.22
B22353.06EA 71.2 EUR InStock
B22353.06 B22353.14 B22353.22
4-Methoxystyrol ≥98% stabilisiert
4-Methoxystyrol
Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 637-69-4 Molecular Formula: C9H10O Formula Weight: 134.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 72°(161°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 204-205° Beilstein Reference: 1098935 MDL No.: MFCD00008619
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 204…205 °C
Melting Pt: 3,3 °C
Dichte: 1,002
Flash-Pt: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008619
CAS-Nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge