4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41398.0005 8.41398.0025
8.41398.0005EA 162 EUR InStock
8.41398.0005 8.41398.0025
4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxystyrol
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 221
Melting Pt: 3.3
Dichte: 1.002 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008619
CAS-Nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 204 - 205 °C
Flash Point 76 °C
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Vinylanisole
Hill Formula C9H10O
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge