5-Chlor-2-thiophenboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010987-5G 010987-25G
FLUO010987-5GEA 115 EUR InStock
FLUO010987-5G FLUO010987-25G
5-Chlor-2-thiophenboronsäure
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₄BClO₂S
MW: 162.4 g/mol
MDL Number: MFCD00236030
CAS-Nummer: 162607-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge