Kolophonium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
60895-1KG 60895-250G
SIAL60895-1KGEA 164 EUR InStock
SIAL60895-1KG SIAL60895-250G
Kolophonium, Sigma-Aldrich®
Kolophonium
Melting Pt: 75…81 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 188 °C
MDL Number: MFCD00132205
CAS-Nummer: 8050-09-7
EINECS: 232-475-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge