Phenolphthalein 1% in Ethanol Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
34607-500ML 34607-30ML
34607-500MLEA 58.87 EUR InStock
34607-500ML 34607-30ML
Phenolphthalein 1% in Ethanol Reag. Ph. Eur. Indikator, Fluka™
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318.33 g/mol
Flash-Pt: 14 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07243
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=58241ec12a0402987bb279c17e8b728092f2c728&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Test of sensitivity complying
Change range (pH 7.2-10.0) complying
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge