Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenolphthalein 1% in Ethanol, vergällt, 90%

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

03056.2700 03056.1700 03056.3700 03056.4700
KRAF03056.2700EA 39.2 EUR InStock
KRAF03056.2700 KRAF03056.1700 KRAF03056.3700 KRAF03056.4700
Phenolphthalein 1% in Ethanol, vergällt, 90%
Phenolphthalein


Formel: C₂₀H₁₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=58241ec12a0402987bb279c17e8b728092f2c728&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge