Phenolphthalein 2% in Ethanol, vergällt, 90%
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
03956.3700 03956.1700 03956.2700 03956.4700
KRAF03956.3700EA 55.4 EUR InStock
KRAF03956.3700 KRAF03956.1700 KRAF03956.2700 KRAF03956.4700
Phenolphthalein 2% in Ethanol, vergällt, 90%
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
UN: 1170
ADR: 3,II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=58241ec12a0402987bb279c17e8b728092f2c728&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge