Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

04076.3000 04076.2000 04076.4000
KRAF04076.3000EA 74.6 EUR InStock
KRAF04076.3000 KRAF04076.2000 KRAF04076.4000
Quecksilber(II)nitrat 0.05 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Quecksilber(II)nitrat


Formel: HgN₂O₆
Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00011038
CAS-Nummer: 10045-94-0
EINECS: 233-152-3
UN: 3287
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge