HiTrap™-Säule mit MabSelect™ VL Protein L Harzen
Lieferant: Cytiva
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
17-5420-52 17-5420-53
17-5420-52EA 909 EUR InStock
17-5420-52 17-5420-53
HiTrap™-Säule mit MabSelect™ VL Protein L Harzen
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Chromatographiesäulen mit MabSelect™ VL protein L resin. Ein neu entwickelter Protein-L-Ligand fängt Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Varianten ein, die eine Kappa-Leichtkette mit hoher Bindungskapazität und verbesserter alkalischer Stabilität enthalten.
  • Hohe dynamische Bindungskapazität für effiziente Erfassung von Zielmolekülen
  • Stabil bei Reinigung mit 0,1 M NaOH, reduziert das Risiko von Bioburden-Vorfällen
  • Bietet gute Auflösung für produktbezogene Verunreinigungen bei der Erfassung bispezifischer Antikörper
Mit der zunehmenden Vielfalt an Antikörpervarianten steigt auch der Bedarf an Chromatographieharzen, die diese Varianten einfangen und reinigen können. Als Alternative zu Protein A kann Protein L verwendet werden, um Antikörper-Fabs, bispezifische Antikörper und andere Moleküle einzufangen, die Kappa-Varianten der variablen Leichtkette (VL) enthalten. Protein L bindet die menschlichen Kappa-Leichtkettensubtypen eins, drei und vier sowie den Maus-Kappa-Leichtkettensubtyp 1.
MabSelect™ VL Protein-L-Harz ist auch als Massenharz in verschiedenen Packungsgrößen, PreDictor™ RoboColumn® Minisäulen und ReadyToProcess™-Säulen erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge