Bizflame™ Arbeitshemden
Lieferant: Portwest Clothing
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FR69NARL FR69NARM FR69NARS FR69NARXL FR69NARXXL FR69NARXXXL
PRTWFR69NARLEA 58.7 EUR InStock
PRTWFR69NARL PRTWFR69NARM PRTWFR69NARS PRTWFR69NARXL PRTWFR69NARXXL PRTWFR69NARXXXL
Bizflame™ Arbeitshemden
Arbeitskleidung
Dieses leichte Langarmhemd bietet einen formelleren Look und schützt vor Hitze, Flammen, Antistatik und leichte chemische Gefahren.
  • Schutz vor Strahlungs- und Konvektionswärme
  • Leicht und bequem
  • Brusttaschen mit Druckknopfverschluss
  • Versteckte Druckknöpfe vorne für einfachen Zugriff
  • Einstellbare Bündchen ermöglichen einen sicheren Sitz
  • Der Saum des Hemdes bleibt eingesteckt
  • Zwei Taschen mit sicherem Stauraum
Der verdeckte Druckknopfverschluss vorne verbessert das professionelle Erscheinungsbild und bietet gleichzeitig maximalen Flammschutz und ganztägigen Tragekomfort. Geeignet zur Verwendung in trockenen Umgebungen in Innenräumen.
Zertifizierungen: EN ISO 11612 A1, B1, C2. EN 1149 -5. EN 13034 Typ PB [6]. CE-KAT III.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge