RONAN XXF GTX O2 WR CI ESD Arbeitsschuhe, Low
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
972620/45 972620/46 972620/47 972620/48 972620/35 972620/36 972620/37 972620/38 972620/39 972620/40 972620/41 972620/42 972620/43 972620/44
ELTN972620/45EA 119.9 EUR InStock
ELTN972620/45 ELTN972620/46 ELTN972620/47 ELTN972620/48 ELTN972620/35 ELTN972620/36 ELTN972620/37 ELTN972620/38 ELTN972620/39 ELTN972620/40 ELTN972620/41 ELTN972620/42 ELTN972620/43 ELTN972620/44
RONAN XXF GTX O2 WR CI ESD Arbeitsschuhe, Low
Schuhe und Stiefel
Hydrophobiertes Wildleder, GORE-TEX Performance-Komfortschuh.
  • Vollständig gepolsterte Balgzunge
  • Durchgehende Einlegesohle ESD PRO schwarz
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • PU/PU-Sohle WELLMAXX FLEX
Diese Schuhe sind für den Innen- und Außenbereich, Bereiche mit Feuchtigkeitsbelastung (S2) und Bereiche mit der Gefahr elektrostatischer Entladung (ESDS/ESD) geeignet.
Colour: Dark grey
Zertifizierungen: EN ISO 20347 O2 WR/FO/SR/CI, Form A.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge