ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Matthew Pro Boa® GTX Low S3 CI Type 3
Lieferant: ELTEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1728503/36 1728503/37 1728503/38 1728503/39 7285503/48 7285503/40 7285503/41 7285503/42 7285503/43 7285503/44 7285503/45 7285503/46 7285503/47
ELTN1728503/36EA 129.9 EUR InStock
ELTN1728503/36 ELTN1728503/37 ELTN1728503/38 ELTN1728503/39 ELTN7285503/48 ELTN7285503/40 ELTN7285503/41 ELTN7285503/42 ELTN7285503/43 ELTN7285503/44 ELTN7285503/45 ELTN7285503/46 ELTN7285503/47
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, Matthew Pro Boa® GTX Low S3 CI Type 3
Schuhe und Stiefel
ESD-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Mikrofaser/hydrophobiertem Cordura®-Textil-Obermaterial und einer Sohle aus PU/PU (Ergo-Active 2). Typ 3: Für schmale Füße mit mittlerer Zehenlänge, schmaler Ballen- und Fersenbreite, mittlerem Ballenwinkel.
  • Gore-Tex Crosstech®-Membran
  • Durchgehende, gepolsterte Balgzunge
  • Halborthopädische ESD Einlegesohle schwarz
  • Boa®-Fit-Schnürsystem
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Stahlkappe
  • TPU-Überkappe
Geeignet für Innen- und Außenbereiche, Bereiche mit Feuchtigkeitsbelastung (S2), Gefahr elektrostatischer Entladung (ESDS/ESD) und Bereiche mit Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen (S3).
Farbe: Schwarz
Schuhgrößen für Damen: 36 bis 39
Schuhgrößen für Herren: 40 bis 48
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge