Natriumnitrit 99.99%, HighPurS-CERT
Lieferant: ACSD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
ACSDPSNANIC.100GEA 782 EUR InStock
ACSDPSNANIC.100G
Natriumnitrit 99.99%, HighPurS-CERT
Sodium nitrite
Bestellinformation: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formel: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Siedepunkt: 600,..700 °C
Melting Pt: 271 °C
Dichte: 2,168 g/cm³
Storage Temperature: ambient
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge