Kohäsive Taschenprobenehmer
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2220B-600 2220B-1500 2220B-900
SAMP2220B-600EA 1850 EUR InStock
SAMP2220B-600 SAMP2220B-1500 SAMP2220B-900
Kohäsive Taschenprobenehmer
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Der kohäsive Taschenprobenehmer ist für die Entnahme diskreter Proben von kohäsiven Pulvern konzipiert.
  • Genialer Schaber drückt Pulver beim Drehen in den Behälter
  • Hergestellt aus 316L-Edelstahl
  • Ab Lager verfügbar
  • Schnell lieferbar
Der kohäsive Taschenprobenehmer ist perfekt für die Entnahme diskreter Proben von Pulvern mit schlechten Fließeigenschaften. Der Schaber drückt Pulver beim Drehen in den Probenehmer, während ein solider innerer Stab dafür sorgt, dass die Proben voneinander getrennt bleiben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..