Neocuproin Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
121908-25G 121908-5G
SIAL121908-25GEA 188 EUR InStock
SIAL121908-25G SIAL121908-5G
Neocuproin Hydrat, Sigma-Aldrich®
Neocuproin Hydrat
Formel: C₁₄H₁₂N₂·H₂O
CAS-Nummer: 654054-57-6
EINECS: 207-601-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge