Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T4625-250G T4625-5G T4625-100G T4625-10G T4625-1KG T4625-25G
SIALT4625-250GEA 287 EUR InStock
SIALT4625-250G SIALT4625-5G SIALT4625-100G SIALT4625-10G SIALT4625-1KG SIALT4625-25G
Thiamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Thiamin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337.27 g/mol
Melting Pt: 252
Dichte: 1.401 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012780
CAS-Nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Merck Index: 13,09366
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge