Kristallviolett
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
27335.01 27335.02
SERA27335.01EA 49.8 EUR InStock
SERA27335.01 SERA27335.02
Kristallviolett
Kristallviolett
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
MW: 407.99 g/mol
Melting Pt: 189…194 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011750
CAS-Nummer: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04406
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge