Methyldocosanoat, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
11940-1G 11940-5G
11940-1GEA 70.2 EUR InStock
11940-1G 11940-5G
Methyldocosanoat, Supelco®
Methyldocosanoat
Formel: C₂₃H₄₆O₂
MW: 354.62 g/mol
MDL Number: MFCD00009347
CAS-Nummer: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e1de18adfc846e56aba9a6d8c3ea660cb63bee&vid=e2e1de18adfc846e56aba9a6d8c3ea660cb63bee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge