Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
481521-100G 481521-25G
SIAL481521-100GEA 203 EUR InStock
SIAL481521-100G SIAL481521-25G
Hexaammincobalt(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Hexaamminecobalt trichloride
Formel: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267.47 g/mol
Dichte: 1.702 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00036304
CAS-Nummer: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 12,04711
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..