Ethylentetracarbonitril
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Synonyms: TetracyanethenTetracyanethylen
CHMPBTB10306.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB10306.250 MAYBBTB10306.1
Ethylentetracarbonitril
Ethylentetracarbonitril
Formel: C₆N₄
MW: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 196…199 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00001850
CAS-Nummer: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09336
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge